Learn More
TPP™ Flacons de culture cellulaire à côté plat
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhérence et croissance cellulaires grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
Marque: TPP™ 90151
279.29 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24093" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhésion et croissance de cellules grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
- Surface activée, surface de croissance uniforme et plane
- La géométrie du col réduit le risque de débordement
- Possibilité d’empiler de manière stable plusieurs flacons TPP
- Zone de marquage bilatérale très visible
- Indications de volume blanches et précises pour le contrôle visuel du volume de remplissage
- Grâce à la forme de son col, vous pourrez facilement utiliser les pipettes TPP, les racleurs TPP et les spatules TPP
- Pas de coins inaccessibles = prélèvement cellulaire à 100 %
- Excellent accès aux pipettes, racleurs de tissus et spatules tissulaires
- Zone de marquage présentant des lignes des deux côtés
- Élévation de la hauteur de débordement pour réduire tout risque de débordement
Spécification
HDPE | |
Verre | |
Tissue Culture Treated | |
150 cm2 |
165 mL | |
Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm | |
Filter Screw Cap | |
15 to 45mL |