Learn More
Isopropoxyde d’étain(IV), 98 % (analyse des métaux), 10 % p/v dans de l’isopropanol/toluène, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tin(IV) isopropoxide isopropanol is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, thin films doped tin oxide nanoparticles, thin films and are widely studied as gas sensors. Tin(IV) precursor solution was prepared from tin(IV) isopropoxide dissolved in isopropyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(IV) isopropoxide |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN1993 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters |
Poids de la formule | 355.06 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26E044 | Certificat d’analyse | 25/11/2024 | 036563.AE,036563.AC,036563.AP,036563.AA |
Q22K032 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 036563.AE,036563.AC,036563.AP,036563.AA |
P06K035 | Certificat d’analyse | 15/03/2024 | 036563.AE,036563.AC,036563.AP,036563.AA |
M25K040 | Certificat d’analyse | 02/02/2024 | 036563.AE,036563.AC,036563.AP,036563.AA |
Y28J025 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | 036563.AE,036563.AC,036563.AP,036563.AA |