Learn More
Méthyléthylcétone, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10204100 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10204100
Marque: Fisher Chemical E/1455/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Éthyle méthyle cétone, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthyléthylcétone, acétone de méthyle, éthylméthylcétone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI : 28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Point de fusion -87°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 80°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 l
Poids de la formule 72.11 g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.