Learn More
Kartell Timer
Timer with ABS plastic case.
Marque: Kartell 0090100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Portable
- Pocket size
Spécification
Timer | |
Sonore / visuelle | |
3.53 oz. | |
One Hand |
0 à 60 min | |
Analog | |
0.10 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell Timer > Model: One Hand
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu