Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Marque:  Epredia™ CB00120RA120MNZ0
60.69 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11708701
  • 115.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Lamelle couvre-objet
• Epaisseur N°1: 0,13 à 0,16mm
• Verre haute qualité exempt d'impureté
• Verre borosilicaté transparent de haute qualité optique
• Conforme à la classe hydrolytique 1
• Lamelle ronde
• Lamelle ronde
Nom du produit
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™ > Longueur : 12mm ; largeur : 12mm