Learn More
Kartell Timer
Click to view available options
Modèle:
Clip
Électronique
Une main
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Portable
- Pocket size
Spécification
Spécification
| Type de produit | Timer |
| Plage de durée | 0 à 60 min |
| Alarms | Sonore / visuelle |
| Affichage | Analog |
| Poids (impériale) | 3.53 oz. |
| Poids (métrique) | 0.10 kg |
| Modèle | Clip |