Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour thyroglobuline humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHTGX5
Description
L’ELISA pour thyroglobuline humaine (TG) permet la quantification de TG humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le TG humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour TG humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La thyroglobuline humaine (hTG) est une glycoprotéine de poids moléculaire élevé (605 kDa) présente dans les cellules folliculaires thyroïdiennes. Elle joue un rôle central dans l’absorption, l’incorporation et la biosynthèse régulée des hormones thyroïdiennes T4 et T3. Les troubles thyroïdiens sont.
Spécification
P01266 | |
220 pg/mL | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
7038 | |
<12% | |
Tampon de lavage, Concentrat de diluant de dosage, Étalon, SAV-HRP, Solution d’arrêt, Plaque 96 puits préenduite, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Chromogène | |
5 x 96 tests | |
Endocrinologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
0,205 à 50 ng/mL | |
0,22 à 50 ng/mL | |
Biotine | |
Hormones & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AITD3N,TG | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 ul , sérum, 50 ul ; surnageant, 100 ul | |
AITD3N, TG | |
1 heures 20 min |