Learn More
InterLab™ Supply Capsules DBO PolySeed™ Microbiol
Capsules DBO Polyseed™ Microbiol - Ces capsules faciles à utiliser contiennent un mélange spécial de cultures microbiennes qui fournissent une norme uniforme pour l’analyse de la DBO.
Marque: InterLab™ Supply 53200-33
Description
- Des semences fraîches et homogènes à chaque fois
- Une capsule effectue environ 100 tests
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Analyse BOD | |
Une capsule permet d’effectuer 100 tests | |
50 capsules par flacon | |
DBO microbien, capsules de DBO |