Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 89-83-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
Numéro MDL | MFCD00002309 |
Clé InChI | MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol |
CID PubChem | 6989 |
ChEBI | CHEBI:27607 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572931
|
Thermo Scientific Acros
150331000 |
100 g | Flacon en plastique |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616932
|
Thermo Scientific Acros
150335000 |
500 g | Flacon en plastique |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10484025
|
Thermo Scientific Acros
150330025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89-83-8 | |
150.22 | |
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N | |
6989 | |
5-méthyl-2-propan-2-ylphénol |
C10H14O | |
MFCD00002309 | |
thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol | |
CHEBI:27607 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Spécification
Thymol | |
89-83-8 | |
Blanc | |
232.0°C | |
Authentique | |
C10H14O | |
06, 532 | |
15, 9554 | |
thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol | |
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-2-propan-2-ylphénol | |
6989 | |
4.3 mm2/s (50°C) | |
99% |
99% | |
48.0°C to 52.0°C | |
0.9600g/mL | |
102°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00002309 | |
0.05% max. | |
0.96 | |
Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O | |
150.22 | |
CHEBI:27607 | |
150.22 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P :
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter le rejet dans l’environnement
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-944-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XP2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thymol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche