Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10572931
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10572931
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10572931
Marque: Thermo Scientific Acros 150331000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-83-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00002309
Clé InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
CID PubChem 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 06, 532
Résidus après évaporation 0.05% max.
Merck Index 15, 9554
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viscosité 4.3 mm2/s (50°C)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468956 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number150330025,150331000,150335000
Numéro de lotA0466940 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
Numéro de lotA0463233 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
Numéro de lotA0427373 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
Numéro de lotA0458261 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number150330025,150331000,150335000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thymol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >