Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10484025
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-83-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00002309
Clé InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
CID PubChem 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 532
Résidus après évaporation 0.05% max.
Merck Index 15, 9554
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viscosité 4.3 mm2/s (50°C)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline