Learn More
Greiner Bio-One Plaques stériles multipuits avec couvercle ThinCert™
Plaque de culture cellulaire pour la reconstruction des tissus in vitro. Les plaques stériles multipuits avec couvercle Greiner Bio-One ThinCert™ sont optimisées pour une utilisation avec des inserts de culture cellulaire.
1876.20€ - 2236.60€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125173
|
Greiner Bio-One
657110 |
6 | 30 ml |
1876.20€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10034063
|
Greiner Bio-One
665110 |
12 | 10 ml |
2236.60€
60 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les puits profonds permettent à un plus grand volume de milieu d’être disponible pour la culture en suspension
- Se composent d’encoches pour fixer la position des inserts de culture cellulaire ThinCert™ insérés
- Incluent un couvercle avec des anneaux de condensation
- Disponibles en formats 6 puits et 12 puits
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Couvercle | |
86 mm |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
128,9 mm |