Learn More
Greiner Bio-One Plaques stériles multipuits avec couvercle ThinCert™
Plaque de culture cellulaire pour la reconstruction des tissus in vitro. Les plaques stériles multipuits avec couvercle Greiner Bio-One ThinCert™ sont optimisées pour une utilisation avec des inserts de culture cellulaire.
Marque: Greiner Bio-One 657110
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les Deep Well permettent à un volume plus important de milieu d’être disponible pour la culture aérienne
- Ils se composent d’encoches pour fixer la position des inserts de culture cellulaire ThinCertTM
- Incluent un couvercle avec des anneaux de condensation
- Disponibles en 6 et 12 puits
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
128,9 mm | |
39,5 mm |
Fermeture incluse | |
Non autoclavable | |
30 ml | |
Polystyrène | |
Stérile | |
6 | |
129,5 x 86,6 x 39,5 mm | |
86 mm |