Learn More
Greiner Bio-One Plaques stériles multipuits avec couvercle ThinCert™
Plaque de culture cellulaire pour la reconstruction des tissus in vitro. Les plaques stériles multipuits avec couvercle Greiner Bio-One ThinCert™ sont optimisées pour une utilisation avec des inserts de culture cellulaire.
Marque:  Greiner Bio-One 665110
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10034063
  • 2236.60€ / 60 pièces
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Les Deep Well permettent à un volume plus important de milieu d’être disponible pour la culture aérienne
  • Ils se composent d’encoches pour fixer la position des inserts de culture cellulaire ThinCertTM
  • Incluent un couvercle avec des anneaux de condensation
  • Disponibles en 6 et 12 puits
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
10 ml
Polystyrène
Stérile
12
129,5 x 86,6 x 31,8 mm
86 mm
Fermeture incluse
Plat
Transparent
Rectangulaire
Plaque multi-puits
Couvercle
128,9 mm
31,8 mm