missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Thermometer, Immersion with Armor

The serialized armored glass thermometer's armor protects the thermometer from rough handling and shock during use.

Marque:  VEE GEE 80906-A

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17871204

  • 54.05€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Includes nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spécification

Spécification

Safety Blue
immersion partielle
Glass
Safety Blue
Serialized Glass Thermometer
122°F
-31°F
-31 to +122°F
±1 subdivision
To immersion line
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
30.48 cm
Immersion/General Purpose (Tapered)
9 g
Nickel-plated brass armor
50°C
-35°C
-35 to +50°C
1°C (1.8°F)
1.65 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
VEE GEE Thermometer, Immersion with Armor > Immersion Length: To immersion line, Immersion Type: Partial Immersion, Temperature Range: -31 to +122°F

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis