Learn More
Thomil™ Gel antiseptique bactérien pour les mains
Thomil™ Bacteromil est un gel de main antiseptique à friction sans rinçage spécialement formulé pour une peau saine, virucide, bactéricide et lévuricide, et également testé sur l’efficacité contre le coronavirus.
Marque:  Thomil™ HAHP069
Encompass_Preferred
Code produit. 16896033
  • sur devis / 12 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Réservé à un usage interne. Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation. Ne pas utiliser sur les personnes sensibles à des composants de produits ou pendant de longues périodes. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Utilisez avec précaution chez les enfants âgés de moins de deux ans. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenez à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
Description
Description
  • Un gel biocide pour les mains pour une désinfection totale et sûre de la peau saine
  • Mélange synergique d’alcools et de surfactants formulés selon les recommandations de l’OMS avec un pH neutre
  • Conforme aux normes UNE-EN 1500 (antiseptique par friction), UNE-EN 13624 (lévuricide) et UNE-EN 14476 (virucide)
  • Séchage rapide avec une finition lisse et non collante
  • Ne nécessite aucun rinçage ni séchage ultérieur
  • Idéal pour une utilisation fréquente n’importe où, en particulier lorsque du savon et de l’eau ne sont pas immédiatement disponibles
Spécification
Spécification
Bleu clair
Éthanol dénaturé (70 %), triclosan (0,20 %), chlorure de benzalkonium (0,16 %)
12 flacons
300 ml
Une-EN 1500 (antiseptique par friction) ; UNE-EN 13624 (lévuricide) ; UNE-EN 14476 (virucide)
Neutre
Éthanolique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Thomil™ Gel antiseptique bactérien pour les mains