Learn More
VEE GEE Thermometer, Immersion with Armor
Code produit. p-7250588
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-10 à +250 °F
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
20 à 500°F
Subdivision:
1,1°C (2°F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,48 cm (12 po)
Vers la ligne d’immersion
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17811234
Marque: VEE GEE 80701A
The serialized armored glass thermometer's armor protects the thermometer from rough handling and shock during use.
  • Includes nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spezifikation
Remplissage du flacon Safety Blue
À utiliser avec (application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 30.48 cm
Matériau Glass
Type de sonde Immersion/General Purpose (Tapered)
Remplissage du thermomètre Safety Blue
Poids (métrique) 9 g
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Description Nickel-plated brass armor
Température max. (impériale) 120°F
Température max. (métrique) 48.9°C
Température (impériale) min. -30°F
Température min. (métrique) -34.4°C
Plage de températures (impériale) -30 à +120°F
Plage de températures (métrique) -34.4 to +48.9°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1,1°C (2°F)
Immersion Length 30,48 cm (12 po)
Largeur (métrique) 1.65 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt