Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
Conception ergonomique, l’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides. En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses.
6753.60€ - 10954.50€
Spécification
Certifications/Conformité | EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15 |
---|---|
Type de contrôleur | Microprocesseur |
Capacité | 4 x 400 ml avec le rotor TX-400 |
FCR max. | 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 |
Vitesse max. | 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) |
Code produit | Marque | Réfrigéré | Tension | Modèle | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réfrigéré | Tension | Modèle | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17170579
![]() |
Thermo Scientific™
75009220 |
No | 120/240 V | Certification IVD | Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz |
6823.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17110589
![]() |
Thermo Scientific™
75009260 |
Oui | 220/230 V | Certification IVD | Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V |
10954.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17110599
![]() |
Thermo Scientific™
75009720 |
No | 120/240 V | Usage général uniquement | Sorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz |
6753.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17150599
![]() |
Thermo Scientific™
75009760 |
Oui | 208/230 V | Usage général uniquement | Sorvall X1R Pro; 220-230 V |
10753.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
The GP Pro centrifuge series is available as ventilated models (X1) or refrigerated models (X1R) as well as for general laboratory use or IVD certified.
Performance features:
- Intuitive touch screen user interface simplifies operation with easily accessible menu bar and centrifuge health icon for at-a-glance monitoring
- Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™) integrator function for increased reproducibility
- Thermo Scientific™ SMARTSpin™ imbalance technology optimizes safety and maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange:
- Secure, ergonomic push-button rotor exchange in as little as three seconds with no tools required
- Full chamber access for cleaning convenience and minimizes risk of contamination
- Flexibility to quickly switch between applications and evolve changing laboratory needs
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids:
- Biocontainment sealing options for glove-friendly, one-handed open/close capability are ergonomically designed for both right and left-handed operations
- Audible and visual closure cues enhance safety and security
- Biocontainment certification by National Institute for Health Protection, Porton Down, UK or TÜV NORD CERT GmbH, Germany
Rotor versatility and Thermo Scientific™ Fiberlite™ Carbon Fiber Rotors:
- Up to 17 unique rotor options, including Fiberlite Carbon Fiber Rotor options, to maximize performance and flexibility
- Fiberlite carbon fiber rotors are supported by a 15-year warranty and no limitation in cycles of use
- Carbon fiber offers a unique ability to mold each cavity to perfectly fit disposable conical tubes, bottles, and other consumables
Safety and ergonomic features:
- Space saving design with compact dimensions to optimize work area at an ergonomic height
- Lid safety features promote ergonomic sample loading and unloading and enable easy cleaning
Energy efficiency:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tube processing
- Scheduling and compressor on/off capability promotes energy savings
- Fiberlite rotors weigh up to 60% less than metal equivalent rotors and therefore accelerate/decelerate faster translating into reduced energy consumption per run.*
Connectivity and data management:
- Event Log, Rotor Log and Chart Data can be exported via USB in CSV or PDF formats
- Programs are downloadable and shareable between units
- Front USB port for easier plug in and data transfer
- Optional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ Mode available, enables advanced and secure control features in the X Pro centrifuges by supporting 21 CFR Part 11 data management compliance and traceability
- Traceable documentation provides audit trail for setting and program changes
- Compatible with Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus Data Management Software enabling remote monitoring of unlimited number of centrifuges and sample tracking with a barcode reader
Previous models:
- Sorvall X1, Sorvall X1R
*Compare data highlighted in the Green Fact Sheet from 2021 under https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/PG2030-PJT4622-COL33722-Centrifuges-FactSheet-Americas-FHR.pdf
Spécification
EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15 | |
4 x 400 ml avec le rotor TX-400 | |
15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) | |
Le rotor doit être acheté séparément | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
Pièce | |
Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs |
Microprocesseur | |
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 | |
Direct, induction sans brosse à profil bas | |
Stockez jusqu’à 100 programmes | |
Jusqu’à 100 programmes via une interface d’écran tactile couleur | |
Non | |
Centrifugeuse multifonction |