Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
Conception ergonomique, l’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides. En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses.
Marque: Thermo Scientific™ 75009220
Description
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15 | |
Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz | |
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 | |
No | |
Direct, induction sans brosse à profil bas | |
Stockez jusqu’à 100 programmes | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
Pièce | |
Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs | |
Oui | |
120/240 V |
Microprocesseur | |
4 x 400 ml avec le rotor TX-400 | |
15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) | |
Interface à écran tactile couleur | |
Le rotor doit être acheté séparément | |
Certification IVD | |
Jusqu’à 100 programmes via une interface d’écran tactile couleur | |
Non | |
Centrifugeuse multifonction | |
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
Jours
275Heures
1Minutes
26Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.