Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
GREENER_CHOICE
Code produit. 17110589
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Tension:
120/240 V
208/230 V
220/230 V
Modèle:
Certification IVD
Usage général uniquement
Description:
Sorvall X1 Pro 100-240 V 50/60 Hz
Sorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
Sorvall X1R Pro; 220-230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17110589
Marque: Thermo Scientific™ 75009260
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception ergonomique, l’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides. En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Description Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
Capacité 4 x 400 ml avec le rotor TX-400
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
Réfrigéré Oui
Affichage Interface à écran tactile couleur
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets
Comprend Le rotor doit être acheté séparément
Mémoire Stockez jusqu’à 100 programmes
Modèle Certification IVD
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Stockage de programmes Jusqu’à 100 programmes via une interface d’écran tactile couleur
Quantité Pièce
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
Type Centrifugeuse multifonction
Ventilée Non
Dimensions (H x l x P) 14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Tension 220/230 V