Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Gamme vaste couvrant la plupart des applications
Marque:  Thermo Scientific™ 31303233
125.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12683166
  • 132.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Gamme vaste couvrant la plupart des applications
  • Grand choix de matériaux et de limites de température pour répondre aux besoins de toutes les applications
  • Pour une utilisation dans les instruments GC Thermo Scientific TRACE™ et FOCUS™ et les instruments d’autres fabricants
  • Exempts de contaminants, emballage en blisters individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septum à bleeding faible
Silicone
Pack of 50
Instruments GC
11 mm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Septa > Septa BTO ; 11 mm ; boîte de 50