Learn More
Thermo Scientific™ Kit de contrôle de SARS-CoV-2 Renvo™
Le kit de contrôle de SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™ fournit des écouvillons de contrôle positif et négatif à utiliser avec le test SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™. Lorsqu’utilisés pour le contrôle de la qualité dans le test, ils sont utiles pour vérifier les performances des tests et des opérateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ RENCOV4100-1
Code produit. 17609995
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit de contrôle de SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™ fournit des écouvillons de contrôle positif et négatif à utiliser avec le test SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™. Lorsqu’utilisés pour le contrôle de la qualité dans le test, ils sont utiles pour vérifier les performances des tests et des opérateurs. Utilisation prévue :
Destiné à la surveillance de l’environnement uniquement et non à des fins diagnostiques.
Contenu :
  • Écouvillon de contrôle positif élevé de SARS-CoV-2 (3) : Oligo synthétique à base d’ADN séché sur un écouvillon au-dessus de la limite de détection du test.
  • Écouvillon de contrôle positif faible de SARS-CoV-2 (3) : oligo synthétique à base d’ADN séché sur un écouvillon au-dessus de la limite de détection du test.
  • Écouvillon de contrôle négatif de SARS-CoV-2 (3) : Solution tampon séchée sur un écouvillon.
Nous vous recommandons d’effectuer un contrôle positif et négatif de SARS-CoV-2 :
  • Une fois pour chaque nouveau lot ou envoi de kits reçu
  • Une fois pour chaque nouvel opérateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
 Fournit des écouvillons de contrôle positif et négatif à utiliser avec le test SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™
  • Trois écouvillons de contrôle positif élevé
  • Trois écouvillons de contrôle positif faible
  • Trois écouvillons de contrôle négatif
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit de contrôle de SARS-CoV-2 Renvo™ >