Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement à faible liaison protéique
Minimisez la perte d’échantillons protéiques lors de leur manipulation, particulièrement lorsque les étapes de traitement sont nombreuses, en utilisant les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Thermo Scientific Pierce.
34.18€ - 254.00€
Spécification
Description | Tube à faible liaison protéique |
---|---|
Gamme de produits | Pierce™ |
Type de produit | Tubes de prélèvement |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15342617
|
Thermo Scientific™
90410 |
1.5 mL | 250 |
34.22€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15352617
|
Thermo Scientific™
90411 |
1.5 mL | 2500 |
254.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15382617
|
Thermo Scientific™
88379 |
2 mL | 250 |
34.18€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15392617
|
Thermo Scientific™
88380 |
2 mL | 2500 |
251.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Thermo Scientific Pierce (1,5 ou 2 ml) aident à minimiser la perte d’échantillons protéiques lors de leur manipulation et sont parfaits pour les applications avec de nombreuses étapes de traitement.
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Pierce permettent de minimiser la perte d’échantillons et sont parfaits pour les applications de spectrométrie de masse ou de co-immunoprécipitation. Les tubes sont conditionnés par boîte de 250 tubes pour minimiser la contamination, même lorsqu’ils sont achetés en vrac.• Durable : utilisation à des vitesses allant jusqu’à 20 000 FCR
• Compatible : convient pour les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation
• Sans nucléase : tubes en polypropylène certifiés exempts de RNase/DNase
Spécification
Tube à faible liaison protéique | |
Pierce™ | |
Tubes de prélèvement |