Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement à faible liaison protéique
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
Quantité:
250
2500
Conditionnement:
250 pièces
2500 pièces
Description
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Thermo Scientific Pierce (1,5 ou 2 ml) aident à minimiser la perte d’échantillons protéiques lors de leur manipulation et sont parfaits pour les applications avec de nombreuses étapes de traitement.
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Pierce aident à minimiser la perte d’échantillons dans les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation / de co-immunoprécipitation. Les tubes sont conditionnés dans des emballages pratiques de 250 tubes pour minimiser la contamination, même lorsqu’ils sont achetés en vrac.
• Durables : utilisation à des vitesses allant jusqu’à 20 000 FCR
• Compatibles : conviennent pour les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation
• Sans nucléase : tubes en PP certifiés exempts de RNase / DNase
• Durables : utilisation à des vitesses allant jusqu’à 20 000 FCR
• Compatibles : conviennent pour les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation
• Sans nucléase : tubes en PP certifiés exempts de RNase / DNase
Spécification
Spécification
| Description | Tube à faible liaison protéique |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Volume (métrique) | 1.5 mL |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 2500 |
| Type de produit | Tubes de prélèvement |