Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
343.74€ - 1007.04€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L26 |
Phase stationnaire | C4 |
Requires: Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10178944
|
Thermo Scientific™
22405-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | |||||
10159054
|
Thermo Scientific™
22405-052130 |
50 mm | 2,1 mm | N/A | |||||
10419534
|
Thermo Scientific™
22405-152130 |
150 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
10588035
|
Thermo Scientific™
22405-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | |||||
10303565
|
Thermo Scientific™
22405-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
893.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10270745
|
Thermo Scientific™
22405-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
1007.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10724437
|
Thermo Scientific™
22405-012101 |
10 mm | 2,1 mm | N/A | |||||
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4,50% | |
Oui |
190 Å | |
L26 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |