Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Marque: Thermo Scientific™ 22405-154630
344.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
190 Å | |
L26 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4,50 % | |