Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Marque:  Thermo Scientific™ 22405-052130
Code produit. 10159054
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Description
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
50 mm
190 Å
L26
Silice
Phase inverse
Phase inverse
2,1 mm
5 μm
200 m²/g
C4
4,50%