Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs CO22 Forma™
S’utilise avec : Incubateur à CO2 Forma Steri-cycle, série 310 à chauffage direct, série II à chemise d’eau
Marque:  Thermo Scientific™ 1900067
136.31 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11995878
  • 171.86€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Contrôlez précisément le CO2 et la température avec les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ série Forma™. Les accessoires pour incubateurs à CO2 Forma™ sont des composants importants pour un fonctionnement optimal.
  • Contrôle précis
  • Choix de capteurs CT ou IR
  • Caractéristiques supérieures de récupération des paramètres
  • Technologie de contrôle continu de la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Capteur TC ou capteur IR
Incubateur à CO2 Forma Steri-cycle, série 310 à chauffage direct, série II à chemise d’eau
DEL
Kit de filtres
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    31
    Heures
    13
    Minutes
    48
    Secondes
    58
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs CO22 Forma™ > Kit de remplacement du filtre d’incubateur ; Inclut un HEPA en cuve ; un filtre en ligne de connexion de gaz et des filtres de port d’accès