Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ : Capacité de 15 ml
Résistant à centrifugation jusqu’à 2980 FCR
Marque: DWK Life Sciences 73785-15
110.47 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec fond de forme conique
- Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
Spécification
USP, ASTM E 438 | |
Oui | |
15-415 | |
126 mm | |
Sans bouchon | |
Non | |
2980 x g |
15 ml | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Conique | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ : Capacité de 15 ml > Capacité : 15 mm, dia. ext. x L : 17 x 126 mm ; sans bouchon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu