Learn More
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metallized Labels
High adhesion, matte printable labels made of metallized polyester for Thermal Transfer Printers.
320.00€ - 1075.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Rubber |
Couleur | Gray |
Finition | Matte |
Matériau | Metallized Polyester |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11599163
|
Brady™
020793 |
12.7 mm | 1 | 15.2 mm | 25.4 mm |
615.00€
1 pack |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11589163
|
Brady™
020792 |
12.7 mm | 1 | 15.2 mm | 50.8 mm |
320.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11579163
|
Brady™
020791 |
12.7 mm | 2 | 15.2 mm | 38.1 mm |
1025.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11509163
|
Brady™
020782 |
12.7 mm | 3 | 15.2 mm | 25.4 mm |
615.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11519163
|
Brady™
020783 |
19.1 mm | 2 | 22.2 mm | 38.1 mm |
1075.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11539163
|
Brady™
020785 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 50.8 mm |
402.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11549163
|
Brady™
020786 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 76.2 mm |
570.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11529163
|
Brady™
020784 |
31.8 mm | 1 | 34.9 mm | 69.9 mm |
650.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11559163
|
Brady™
020787 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 76.2 mm |
380.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Printable, ultra aggressive metallized polyester labels for thermal transfer printers
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
Spécification
Non autoclavable | |
Gray | |
Metallized Polyester | |
Non stérile | |
Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm | |
-40°C à +120°C |
Permanent Rubber | |
Matte | |
Transfert thermique | |
Asset Tracking, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
Rectangle | |
0.135 mm |