Learn More
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metallized Labels
High adhesion, matte printable labels made of metallized polyester for Thermal Transfer Printers.
Marque:  Brady™ 020785
Code produit. 11539163
  • 402.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Printable, ultra aggressive metallized polyester labels for thermal transfer printers
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Gray
Metallized Polyester
Non stérile
Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
3000 Labels
-40°C à +120°C
28.6 mm
50.8 mm
25.4 mm
Permanent Rubber
Matte
Transfert thermique
Asset Tracking, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
1
Rectangle
0.135 mm
50.8 mm
25.4 mm