Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-427
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont en vinyle laminé
201.00€ - 1090.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Couleur | Blanc, Translucide |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Étiquettes par rangée | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Étiquettes par rangée | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11849644
|
Brady™
062333 |
25,4 x 25,4 mm | 2 | 5000/Bte |
685.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11552935
|
Brady™
062361 |
l x H : 55.88 x 12.7 mm | 1 | 3000 |
246.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11502945
|
Brady™
062367 |
l x H : 38.1 x 19.05 mm | 1 | 3000 |
303.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12385043
|
Brady™
062369 |
25.4 x 50.8 mm (W x H) | 1 | 3000/Pk. |
377.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11593734
|
Brady™
030157 |
l x H : 63.5 x 57.15 mm | 1 | 1000 |
343.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11503744
|
Brady™
030158 |
l x H : 50.8 x 9.53 mm | 1 | 1000 |
505.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11533814
|
Brady™
030249 |
l x H : 19.05 x 23.7 mm | 4 | 10000 |
446.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11518274
|
Brady™
030535 |
l x H : 12.7 x 36.5 mm | 1 | 5000 |
201.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11528274
|
Brady™
030536 |
l x H : 19.05 x 44.45 mm | 1 | 3500 |
381.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11538274
|
Brady™
030537 |
l x H : 20.3 x 36.5 mm | 1 | 3500 |
302.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11548274
|
Brady™
030538 |
l x H : 25.4 x 57.15 mm | 1 | 3000 |
426.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11558274
|
Brady™
030539 |
l x H : 25.4 x 95.25 mm | 1 | 3000 |
705.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11568274
|
Brady™
030540 |
l x H : 48.26 x 80.95 mm | 1 | 1500 |
515.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11578274
|
Brady™
030541 |
l x H : 57.15 x 50.08 mm | 1 | 1500 |
505.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11548204
|
Brady™
030347 |
l x H : 19.05 x 44.45 mm | 4 | 10000 |
1090.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11558204
|
Brady™
030348 |
l x H : 20.32 x 36.5 mm | 4 | 10000 |
865.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11568204
|
Brady™
030349 |
l x H : 25.4 x 57.15 mm | 2 | 3000 |
426.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifiées UL | |
Blanc, Translucide | |
Rouleau | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
Rectangle |
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle, Laminé | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique, IP300, IP600, BBP81 | |
0,004 in |