Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-427
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont en vinyle laminé
Marque: Brady™ 062333
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifiées UL | |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc, Translucide | |
Rouleau | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique, IP300, IP600, BBP81 | |
2 | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0,102 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25,4 mm | |
25,4 mm |
THT-116-427-5 | |
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle, Laminé | |
Identification en laboratoire - Bouteille, tube et flacon | |
27,94 mm | |
5000/Bte | |
25,4 x 25,4 mm | |
0,004 in | |
28,58 mm | |
1 in | |
1 in | |
9,53 mm |