Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-427
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont en vinyle laminé
Marque: Brady™ 030158
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifiées UL | |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Blanc, Translucides | |
Rouleau | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique, IP300, IP600, BBP81 | |
1000 | |
l x H : 50.8 x 9.53 mm | |
0,004 in | |
101.6 mm | |
2 in | |
3,75 in | |
25.40 mm |
THT-27-427-1 | |
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle, Laminé | |
Marquage de câbles et fils ; Marquage de panneaux | |
1 | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm | |
92.25 x 50.80 mm | |
50.8 mm | |
9.53 mm |