Learn More
Iodure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348577
Iodure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348577
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11348577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035722.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-30-9
Formule moléculaire ITl
Poids moléculaire (g/mol) 331.28
Numéro MDL MFCD00011279
Clé InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tliAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC Iodure de λ¹-thallanylium
SMILES [I-].[Tl+]
Spécification
Point d’ébullition 824°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) iodide
Point de fusion 440°C
Note relative au nom ultra dry
Couleur Jaune
Forme physique Billes
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 331.27
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 7.1
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU15E087 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog Number035722.30,035722.18,035722.09
Numéro de lotX10J059 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number035722.30,035722.18,035722.09
Numéro de lotQ25D191 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035722.30,035722.18,035722.09
Numéro de lotA25K40 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035722.30,035722.18,035722.09
Numéro de lotU15E087 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035722.30,035722.18,035722.09
Nom du produit
Iodure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >