Learn More
Sulfate de thallium(I), +99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thallium(I) sulfate |
| Point de fusion | 632.0°C |
| Note relative au nom | 99.9+% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 80.0 to 84% (Tl) |
| Formule linéaire | TI2SO4 |
| Merck Index | 15,9418 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thallium(I) sulfate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.