Learn More
Chlorure de thallium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10308540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10308540
Marque: Thermo Scientific Acros 208880250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-12-0
Formule moléculaire ClTl
Poids moléculaire (g/mol) 239.82
Numéro MDL MFCD00011274
Clé InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
CID PubChem 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nom IUPAC chlorure de thallium
SMILES Cl[Tl]
Spécification
Point d’ébullition 720°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) chloride
Point de fusion 430°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire TICl
Merck Index 15, 9409
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Poids de la formule 239.82
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 7
Densité 7.0000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thallium(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.