Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
266.73€ - 1058.29€
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine |
---|---|
CAS | 1002801-51-5 |
Cible | Glycosylase Activators |
Formule moléculaire | C17H21N3 |
Pureté | 0.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18746956
|
Tocris Bioscience™
7778/10 |
10 mg |
266.73€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18797406
|
Tocris Bioscience™
7778/50 |
50 mg |
1058.29€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.Spécification
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine | |
Glycosylase Activators | |
0.98 |
1002801-51-5 | |
C17H21N3 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C