Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
Marque:  Tocris Bioscience™ 7778/10
213.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18746956
  • 270.00€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.
Spécification
Spécification
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine
10 mg
C17H21N3
1002801-51-5
Glycosylase Activators
0.98