Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
Marque: Tocris Bioscience™ 7778/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.Spécification
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine | |
50 mg | |
C17H21N3 |
1002801-51-5 | |
Glycosylase Activators | |
0.98 |