Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Marque: Texwipe™ TX609
Description
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Les lingettes non tissées économiques à usage unique fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique.
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Lingettes sèches TechniCloth™ | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Conçu pour l'essuyage à usage général où l'économie et la propreté sont d'une importance cruciale, idéal pour les applications où un pouvoir d'absorption élevé et une faible quantité d'extractibles sont des considérations primordiales. |
9 in | |
9 in | |
Polyester Cellulose | |
69 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |