Learn More
Texwipe™ Lingettes présaturées TechniSat™ stériles
Pour applications de classe ISO 6
Marque: Texwipe™ TX3217
680.48 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Certificats d’irradiation, de conformité et d’analyse.
Description
Pour applications de classe ISO 6
- Lingette en polyester / cellulose hydroentangle sans liant présaturés avec 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité USP, filtré par un filtre de 0,2 μm
- Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité de 106 conformément à l’Association pour l’avancement des instruments médicaux
- Faibles niveaux d’extracteurs de solvants et de génération de particules
Informations sur la commande
La date de lot et de péremption est clairement indiquée sur chaque colis. Options d’emballage : Boîte de 24 Flexpack (50 lingettes par Flexpack) ou Flexpack de 20 lingettes.
Compliance
Irradiation aux rayons gamma un SAL de 10-6 conformément aux directives de l’Association pour l’avancement des instruments médicaux.
Spécification
Essuyeurs pré-saturés | |
28 cm | |
23 cm | |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | |
20 essuyeurs / Paquet, 24 Paquets / Carton, 480 essuyeurs au total / Carton | |
Stérile |
11 in | |
11 in | |
Polyester Cellulose | |
Conçu pour le nettoyage et le polissage des équipements et des surfaces environnementales pendant et après le flux de production. | |
Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %