Learn More
Texwipe™ Lingettes présaturées TechniSat™ stériles
Code produit. p-210527 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
20 essuyeurs / Paquet, 24 Paquets / Carton, 480 essuyeurs au total / Carton
50 essuyeurs / Paquet, 20 Paquets / Carton, 1 000 essuyeurs au total / Carton
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
Code produit. 15712406
Marque: Texwipe™ TX3217
Includes
Certificats d’irradiation, de conformité et d’analyse.
Pour applications de classe ISO 6
Pour applications de classe ISO 6
  • Lingette en polyester / cellulose hydroentangle sans liant présaturés avec 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité USP, filtré par un filtre de 0,2 μm
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité de 106 conformément à l’Association pour l’avancement des instruments médicaux
  • Faibles niveaux d’extracteurs de solvants et de génération de particules
Informations sur la commande
La date de lot et de péremption est clairement indiquée sur chaque colis. Options d’emballage : Boîte de 24 Flexpack (50 lingettes par Flexpack) ou Flexpack de 20 lingettes.
Compliance
Irradiation aux rayons gamma un SAL de 10-6 conformément aux directives de l’Association pour l’avancement des instruments médicaux.
Spécification
Type de produit Essuyeurs pré-saturés
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester Cellulose
Dimensions (L x l) 11 x 9 in (28 x 23 cm)
À utiliser avec (application) Conçu pour le nettoyage et le polissage des équipements et des surfaces environnementales pendant et après le flux de production.
Quantité d’emballage 20 essuyeurs / Paquet, 24 Paquets / Carton, 480 essuyeurs au total / Carton
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%.
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol