Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15351992 Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Épaisseur (impériale):
1,4 mil
30 couches
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
4/carton
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
Code produit. 15351992
Marque: PURUS™ PS 3645 38 W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Dimensions (L x l) 914 x 1143 mm
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Quantité 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif standard
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Blanc
Matériau Mélange PEbd