Learn More
Bromure de tétrapropylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10531271
Bromure de tétrapropylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10531271
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10531271
Marque: Thermo Scientific Acros 209371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-30-6
Formule moléculaire C12H28BrN
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Numéro MDL MFCD00011840
Clé InChI BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 74745
ChEBI CHEBI:55318
Nom IUPAC Tétrapropylazanium;bromure
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium bromide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 266°C to 272°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NBr
Quantité 100 g
Beilstein 04,I,364
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water
Poids de la formule 266.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467318 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2024 Catalog Number209371000,209375000,209370025
Numéro de lotA0443408 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number209371000,209370250,209375000,209370025
Numéro de lotA0442738 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2023 Catalog Number209371000,209370250,209375000,209370025
Numéro de lotA0432281 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number209371000,209370250,209375000,209370025
Numéro de lotA0397111 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number209371000,209370250,209375000,209370025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrapropylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Bromure de tétrapropylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >