Learn More
Bromure de tétra-n-propylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11434523
Bromure de tétra-n-propylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434523
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11434523
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11522.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tetra-n-propylammonium bromide, is used as surface-active agents, Solvents, Intermediates, Active Ingredient for Conditioners, Antistatic Agent, Detergent Sanitisers, Softner for textiles and paper products, Phase Transfer Catalyst, Antimicrobials, Disinfection Agents And Sanitizers, Slimicidal Agents, Emulsifying Agents and Pigment Dispersers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tétra-n-propylammonium est utilisé comme agents actifs en surface, solvants, intermédiaires, ingrédients actifs pour les conditionneurs, agents antistatiques, désinfectants, logiciel pour textiles et produits en papier, catalyseur de transfert de phase, antimicrobiens, agents désinfectants et agents désinfectants, agents stérilisants, agents émulsifiants et dispersants de pigments.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans des conditions normales (hygroscopique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-30-6
Formule moléculaire C12H28BrN
Poids moléculaire (g/mol) 266.267
Numéro MDL MFCD00011840
Clé InChI BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
CID PubChem 74745
ChEBI CHEBI:55318
Nom IUPAC Tétrapropylazanium;bromure
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propylammonium bromide
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3567846
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 266.27
Pourcentage de pureté ≥98%
Nom du produit
Bromure de tétra-n-propylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >