Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Ces racks pour tubes à essais, disponibles dans une variété de tailles et d’agencements, peuvent être combinés pour répondre aux besoins individuels du laboratoire.
377.88€ - 406.02€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Plateforme d’agitation MaxQ™ |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11719518
|
Thermo Scientific™
30191 |
Tubes de 1,5 ml | 4 x 6 | Bleu |
406.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11875820
|
Thermo Scientific™
30190 |
Tubes de 1,5 ml | 8 x 12 | Bleu |
393.96€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11436358
|
Thermo Scientific™
30181 |
Tubes de 10 à 13 mm | 6 x 6 | Rouge |
388.94€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10174383
|
Thermo Scientific™
30180BI |
Tubes de 10 à 13 mm | 6 x 12 | Rouge |
387.93€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10794214
|
Thermo Scientific™
30183 |
Tubes de 14 à 16 mm, tubes à centrifuger de 15 ml | 6 x 6 | Orange |
378.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10031913
|
Thermo Scientific™
30182 |
Tubes de 14 à 16 mm, tubes à centrifuger de 15 ml | 6 x 12 | Orange |
378.89€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11476358
|
Thermo Scientific™
30185 |
Tubes de 17 à 20 mm | 4 x 5 | Blanc |
393.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10417883
|
Thermo Scientific™
30184 |
Tubes de 17 à 20 mm | 4 x 10 | Blanc |
377.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11486358
|
Thermo Scientific™
30187 |
Tubes de 21 à 25 mm | 4 x 4 | Bleu |
383.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11426358
|
Thermo Scientific™
30186 |
Tubes de 21 à 25 mm | 4 x 10 | Bleu |
384.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11466358
|
Thermo Scientific™
30188 |
Tubes de 26 à 30 mm | Grille 3 x 8 | Vert |
377.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11496358
|
Thermo Scientific™
30189 |
Tubes de 26 à 30 mm, tubes à centrifuger de 50 ml | 3 x 3 | Vert |
382.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les racks pour tubes à essais d’agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans une variété de tailles et d’agencements, peuvent être combinés pour répondre aux besoins individuels du laboratoire. Tous les racks sont compatibles avec les plateformes d’agitateurs maxQ.
Les racks sont disponibles dans une multitude de tailles, d’agencements et de couleurs. Compatibles avec les plateformes d’agitation MaxQ.
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Plateforme d’agitation MaxQ™ |