Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Rouge
Vert
Capacité:
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 10 à 13 mm
Tubes de 14 à 16 mm, tubes à centrifuger de 15 ml
Tubes de 17 à 20 mm
Tubes de 21 à 25 mm
Tubes de 26 à 30 mm
Tubes de 26 à 30 mm, tubes à centrifuger de 50 ml
Array:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Grille 3 x 8
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les racks pour tubes à essais d’agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans une variété de tailles et d’agencements, peuvent être combinés pour répondre aux besoins individuels du laboratoire. Tous les racks sont compatibles avec les plateformes d’agitateurs maxQ.
Les racks sont disponibles dans une multitude de tailles, d’agencements et de couleurs. Compatibles avec les plateformes d’agitation MaxQ.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Description | Blanc ; 17 à 20 mm ; grille 4 x 5 |
| Array | 4 x 5 |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes de 17 à 20 mm |
| Positions | 20 |
| À utiliser avec (équipement) | Plateforme d’agitation MaxQ™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction