Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Code produit. 10031913 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Rouge
Vert
Capacité:
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 10 à 13 mm
Tubes de 14 à 16 mm, tubes à centrifuger de 15 ml
Tubes de 17 à 20 mm
Tubes de 21 à 25 mm
Tubes de 26 à 30 mm
Tubes de 26 à 30 mm, tubes à centrifuger de 50 ml
Array:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Grille 3 x 8
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10031913
Marque: Thermo Scientific™ 30182
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces racks pour tubes à essais, disponibles dans une variété de tailles et d’agencements, peuvent être combinés pour répondre aux besoins individuels du laboratoire.
Les racks pour tubes à essais d’agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans une variété de tailles et d’agencements, peuvent être combinés pour répondre aux besoins individuels du laboratoire. Tous les racks sont compatibles avec les plateformes d’agitateurs maxQ.
Les racks sont disponibles dans une multitude de tailles, d’agencements et de couleurs. Compatibles avec les plateformes d’agitation MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Description Orange ; 14 à 16 mm ; grille 6 x 12 (convient aux tubes à centrifuger de 15 ml)
Array 6 x 12
Couleur Orange
Capacité Tubes de 14 à 16 mm, tubes à centrifuger de 15 ml
Positions 72
À utiliser avec (équipement) Plateforme d’agitation MaxQ™