Learn More
Medline Scientific™ Rack pour tubes à essai
Pour une utilisation avec les incubateurs à agitation sur paillasse et sur sol
463.00€ - 535.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10599722
|
Medline Scientific™
AAA23585 |
Taille de tube de 16mm | Tubes |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10041662
|
Medline Scientific™
AAA23582 |
Taille de tube de 10mm | Tubes |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10286092
|
Medline Scientific™
AAA23581 |
Taille de tube de 8 mm | Tubes |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10215382
|
Medline Scientific™
AAA23583 |
Taille du tube de 12 mm | Tubes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10432582
|
Medline Scientific™
AAA23584 |
14 mm Taille du tube | Tubes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
La gamme d’agitateurs incubateurs réfrigérés Lab Companion comprend le SI-600R, une version plus petite, le SI-300R et le modèle de sol IS-971R qui est capable d’incuber de grands volumes à de très basses températures (+4°(C).Les unités SI- 300R et SI- 600R sont des modèles de paillasse d’une largeur fine qui s’adaptent dans les espaces les plus serrés. Le couvercle, soutenu par des régulateurs de pression de gaz intégrés, s’ouvre pour donner accès à l’avant et au dessus pour n’importe quelle taille de flacon jusqu’à 2 000 ml. Le système de contrôle CLS breveté dépasse les normes de sécurité de classe II pour une utilisation dans des environnements inflammables.
Le régulateur PID garantit un contrôle précis de la température
- Affichage LED
- Sélectionnez un mouvement orbital ou de va-et-vient
- Serpentins de refroidissement fournis avec les modèles non réfrigérés
- Longueur de course réglable
- Livré avec plateforme universelle
Spécification
Tubes | |
Test Tube Rack |